Stampa…
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR48096-1G OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA 524 EUR
APOSOR48096-1G APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S₂
Peso molecolare: 222,712 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31616404
CAS Number: 2172096-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III