Stampa…
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48095-1G OR48095-250MG
APOSOR48095-1GEA 30.6 EUR
APOSOR48095-1G APOSOR48095-250MG
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32111677
CAS Number: 86797-83-3