Stampa…
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48094-1G OR48094-250MG
APOSOR48094-1GEA 419 EUR
APOSOR48094-1G APOSOR48094-250MG
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 231,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846271
CAS Number: 1227954-34-8