Stampa…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48093-1G OR48093-250MG
APOSOR48093-1GEA 77.1 EUR
APOSOR48093-1G APOSOR48093-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21728893
CAS Number: 1503889-91-5