Stampa…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 58.2 EUR
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formula: C₈H₇ClN₄O
Peso molecolare: 210,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32111678
CAS Number: 2391987-06-5