Stampa…
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 698 EUR
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31699065
CAS Number: 2121562-48-7