Stampa…
2,7-Dichloroquinazoline 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480887-1G OR480887-5G
APOSOR480887-1GEA 271 EUR
APOSOR480887-1G APOSOR480887-5G
2,7-Dichloroquinazoline 90%
2,7-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527158
CAS Number: 67092-19-7