Stampa…
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480884-1G OR480884-5G
APOSOR480884-1GEA 180 EUR
APOSOR480884-1G APOSOR480884-5G
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane
Formula: C₁₂H₂₆O₂Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923224
CAS Number: 74786-02-0