6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480883-1G
OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA
339
EUR
APOSOR480883-1G
APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Formula:
C₁₀H₈ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09040306 CAS Number: 2644-82-8 |