Stampa…
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR480881-250MG OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA 351 EUR
APOSOR480881-250MG APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₂Cl₂N₂S
Peso molecolare: 155,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18805177
CAS Number: 32998-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III