Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480880-1G
OR480880-5G
APOSOR480880-1GEA
216
EUR
APOSOR480880-1G
APOSOR480880-5G
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate
Formula:
C₇H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 207,065 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07778473 CAS Number: 26918-14-9 |