Stampa…
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480875-1G OR480875-5G
APOSOR480875-1GEA 282 EUR
APOSOR480875-1G APOSOR480875-5G
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClN₂·ClH
Peso molecolare: 165,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19982294
CAS Number: 1337879-54-5