Stampa…
2-Bromo-5-methylfuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480864-1G OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-1GEA 401 EUR
APOSOR480864-1G APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Formula: C₅H₅BrO
Peso molecolare: 160,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870159
CAS Number: 123837-09-2