Stampa…
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 58.2 EUR
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100984
CAS Number: 125032-87-3