Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480851-1G OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA 564 EUR
APOSOR480851-1G APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formula: C₇H₈BrN·BrH
Peso molecolare: 266,961 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22200150
CAS Number: 76915-53-2