Stampa…
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480846-1G OR480846-5G
APOSOR480846-1GEA 121 EUR
APOSOR480846-1G APOSOR480846-5G
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 254.281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072893
CAS Number: 64141-11-3