Stampa…
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480844-1G OR480844-5G
APOSOR480844-1GEA 121 EUR
APOSOR480844-1G APOSOR480844-5G
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Peso molecolare: 281,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11545103
CAS Number: 76442-96-1