Stampa…
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Fornitore: Apollo Scientific
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 248 EUR
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Formula: C₈H₅BrO₃
Peso molecolare: 229,028 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836746
CAS Number: 102126-71-6