Stampa…
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 250 EUR
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₄BrNO₂
Peso molecolare: 226,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261037
CAS Number: 453566-14-8