Stampa…
Oxepane-2,7-dione 92%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480837-1G OR480837-5G
APOSOR480837-1GEA 0 EUR
APOSOR480837-1G APOSOR480837-5G
Oxepane-2,7-dione 92%
Oxepane-2,7-dione
Formula: C₆H₈O₃
Punto di fusione: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01593588
CAS Number: 2035-75-8