Stampa…
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480836-5G OR480836-25G
APOSOR480836-5GEA 156 EUR
APOSOR480836-5G APOSOR480836-25G
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Methyl 4-phenylbutanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043756
CAS Number: 2046-17-5