Stampa…
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR48083-1G OR48083-250MG
APOSOR48083-1GEA 575 EUR
APOSOR48083-1G APOSOR48083-250MG
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Peso molecolare: 242,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD32640245
CAS Number: 1211541-80-8