Stampa…
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxybenzonitrile, 4-Cyano-3-methoxy-benzaldehyde
OR480828-1G OR480828-5G
APOSOR480828-1GEA 193 EUR
APOSOR480828-1G APOSOR480828-5G
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295254
CAS Number: 21962-49-2