Stampa…
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 216 EUR
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Peso molecolare: 179,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28166349
CAS Number: 2058044-04-3