Stampa…
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 633 EUR
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Peso molecolare: 212,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21099990
CAS Number: 1353855-73-8