Stampa…
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR480812-1G OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA 171 EUR
APOSOR480812-1G APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19982297
CAS Number: 67938-77-6