Stampa…
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480811-1G OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA 282 EUR
APOSOR480811-1G APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₆
Peso molecolare: 281,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18252486
CAS Number: 374816-32-7