Stampa…
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 576 EUR
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Peso molecolare: 212,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10465684
CAS Number: 104902-31-0