Stampa…
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
OR480802-1G OR480802-250MG OR480802-500MG
APOSOR480802-1GEA 519 EUR
APOSOR480802-1G APOSOR480802-250MG APOSOR480802-500MG
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457196
CAS Number: 38170-02-4