Stampa…
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 101 EUR
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847622
CAS Number: 178396-31-1