Stampa…
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480781-1G OR480781-5G OR480781-250MG
APOSOR480781-1GEA 94.5 EUR
APOSOR480781-1G APOSOR480781-5G APOSOR480781-250MG
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253954
CAS Number: 1917-64-2