Stampa…
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480780-1G OR480780-250MG OR480780-500MG OR480780-5G
APOSOR480780-1GEA 771 EUR
APOSOR480780-1G APOSOR480780-250MG APOSOR480780-500MG APOSOR480780-5G
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
5-Bromo-3-chloropyridazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190293
CAS Number: 1196155-33-5