Stampa…
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480775-1G OR480775-5G
APOSOR480775-1GEA 203 EUR
APOSOR480775-1G APOSOR480775-5G
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Formula: C₆H₄N₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00512774
CAS Number: 17989-89-8