Stampa…
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480759-1G OR480759-5G
APOSOR480759-1GEA 282 EUR
APOSOR480759-1G APOSOR480759-5G
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Quinoxaline-2,3-diamine
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00193133
CAS Number: 6640-47-7