Stampa…
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 221 EUR
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19313175
CAS Number: 111511-90-1