Stampa…
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480741-1G OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA 294 EUR
APOSOR480741-1G APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664426
CAS Number: 15936-75-1