Stampa…
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 171 EUR
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227183
CAS Number: 38076-77-6