3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480672-100G
OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA
870
EUR
APOSOR480672-100G
APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formula:
C₆H₅Cl₂NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01314052 CAS Number: 23815-28-3 |