Stampa…
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Bromo-3-phenylpropionic acid
OR480663-1G OR480663-5G
APOSOR480663-1GEA 148 EUR
APOSOR480663-1G APOSOR480663-5G
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00210121
CAS Number: 35016-63-8