Stampa…
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480658-25G OR480658-5G
APOSOR480658-25GEA 676 EUR
APOSOR480658-25G APOSOR480658-5G
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine
Formula: C₉H₈N₂S₂
Peso molecolare: 208,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206706
CAS Number: 683274-58-0