Stampa…
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzhydryl-3-iodoazetidine
OR480620-1G OR480620-5G
APOSOR480620-1GEA 159 EUR
APOSOR480620-1G APOSOR480620-5G
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine
Formula: C₁₆H₁₆IN
Peso molecolare: 349,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062427
CAS Number: 125735-40-2