Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G OR4806-5G
APOSOR4806-100GEA 395 EUR
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G APOSOR4806-5G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 247,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658150
CAS Number: 61367-62-2