Stampa…
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480481-1G OR480481-5G
APOSOR480481-1GEA 159 EUR
APOSOR480481-1G APOSOR480481-5G
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid
Formula: C₉H₇NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368969
CAS Number: 2875-32-3