Stampa…
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480473-10G OR480473-5G
APOSOR480473-10GEA 817 EUR
APOSOR480473-10G APOSOR480473-5G
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662407
CAS Number: 7314-43-4