Stampa…
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480471-1G OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA 451 EUR
APOSOR480471-1G APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662436
CAS Number: 1024613-61-3