Stampa…
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 261 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₃
Peso molecolare: 257,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662410
CAS Number: 72028-74-1