Stampa…
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480461-1G OR480461-2G OR480461-5G OR480461-100MG OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA 1060 EUR
APOSOR480461-1G APOSOR480461-2G APOSOR480461-5G APOSOR480461-100MG APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₈INO₂
Peso molecolare: 277,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662474
CAS Number: 299167-68-3