Stampa…
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 171 EUR
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653255
CAS Number: 318270-09-6