Stampa…
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480453-1G OR480453-2G OR480453-5G
APOSOR480453-1GEA 171 EUR
APOSOR480453-1G APOSOR480453-2G APOSOR480453-5G
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662520
CAS Number: 500695-52-3