2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480452-1G
OR480452-2G
OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA
171
EUR
APOSOR480452-1G
APOSOR480452-2G
APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02662470 CAS Number: 299165-27-8 |